Imprimer
2-Propylheptane-1-ol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H50340.03 H50340.06
H50340.03EA 277 EUR
H50340.03 H50340.06
2-Propylheptane-1-ol ≥98%
2-Propylheptane-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 10042-59-8 Molecular Formula: C10H22O Formula Weight: 158.28 MDL No.: MFCD00046768
Formule: C₁₀H₂₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046768
Numéro CAS: 10042-59-8
EINECS: 233-126-1