Imprimer
Dipentyle phtalate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Di-n-pentyl phthalate
357360250 357361000 357365001
ACRO357360250EA 257 EUR
ACRO357360250 ACRO357361000 ACRO357365001
Dipentyle phtalate 97%
Dipentyle phtalate
Formule: C₁₈H₂₆O₄
Point d'ébullition: 342 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –55 °C
Densité: 1,023 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041934
Numéro CAS: 131-18-0
EINECS: 205-017-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4885 to 1.4905 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %