7-Bromo-1-heptanol 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 96%
CAS No.: 10160-24-4
Molecular Formula: C7H15BrO
Formula Weight: 195.10
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.4820
Boiling Point: 111-112°/4mm
MDL No.: MFCD00041708
Formule:
C₇H₁₅BrO Point d'ébullition: 111…112 °C (4 mmHg) Densité: 1,269 Point éclair: 113 °C (235 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041708 Numéro CAS: 10160-24-4 |