Lanthane, composé avec nickel (1:5) ≥99.5% (base métaux), en poudre -100 mesh
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Lanthanum nickel
Purity: 99.5%
CAS No.: 12196-72-4
Molecular Formula: LaNi5
Physical Form: Intermetallic, Packaged under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00198177
Formule:
LaNi₅ Poids moléculaire: 432.36 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00198177 Numéro CAS: 12196-72-4 |