Imprimer
Huile minérale blanche (pétrole) léger, Haute Pureté
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
J217-100MLEA 72.6 EUR
J217-100ML J217-500ML
Huile minérale blanche (pétrole) léger, Haute Pureté
Huile minérale blanche (pétrole)
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Densité: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131611
Numéro CAS: 8042-47-5
EINECS: 232-455-8