Benzalkonium chlorure 50% en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Composés de l'ion ammonium quaternaire, alkyl en C8-18 benzyldiméthyles, chlorures
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00145757 Numéro CAS: 63449-41-2 EINECS: 264-151-6 UN: 1760 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -5 °C |
Boiling Point | 100 °C |
Flash Point | 160 - 170 °C |
Density | 0.978 - 0.988 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Synonyms | Benzalkonium chloride (50% aqueous solution) |