Imprimer
Argent ≥99.9% (base métaux), nanopoudre APS 20-40 nm
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
45509.06 45509.14
45509.06EA 306 EUR
45509.06 45509.14
Argent ≥99.9% (base métaux), nanopoudre APS 20-40 nm
Argent
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Molecular Formula: Ag Physical Form: No Oxide layer Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
EINECS: 232-033-3
UN: 3077
ADR: 9,III