Imprimer
Nacelles de pesée jetables, Sterilin®
Fournisseur: Sterilin
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
WB30328 WB30322
SLINWB30328EA 372 EUR
SLINWB30328 SLINWB30322
Nacelles de pesée jetables, Sterilin®
Nacelles Nacelles de pesée
Nacelles de pesée PS de forme carrée. Matières premières modifiées de manière à réduire sensiblement le temps de relaxation de la charge par rapport aux nacelles de pesée standard. L'essentiel de la charge électrostatique se dissipe en quelques secondes lors d'une mise à la terre sur le plateau de balance.
  • Permet d'éviter la rétention de poudres par l'électricité statique
  • Idéal pour une utilisation avec poudres fines par exemple, le talc