Imprimer
Pinces pour rodage pour raccords à rodage standard, Cowie®
Fournisseur: COWIE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
030.045.1 030.012.1 030.010.1
COWI030.045.1EA 14.7 EUR
COWI030.045.1 COWI030.012.1 COWI030.010.1
Pinces pour rodage pour raccords à rodage standard, Cowie®
Pinces Pinces pour rodages normalisés
Ces pinces en PTFE pour rodage avec ressorts en acier totalement encapsulés peuvent être ajustées à la main et sont compatibles avec les raccords en verre standard.
  • Chimiquement inertes et non impactées par les produits chimiques de laboratoire
  • Résistantes à la température et à la traction jusqu'à 280 °C
  • Peut être ajusté simplement par compression-extension à la main