Imprimer
Joints d'agitateur, KPG®, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
286304002 286304208 286304405 286304602 286304808
SCOT286304002EA 28.9 EUR
SCOT286304002 SCOT286304208 SCOT286304405 SCOT286304602 SCOT286304808
Joints d'agitateur, KPG®, DURAN®
Agitateurs Outils d'agitation
DURAN®, verre borosilicaté transparent 3.3
Les manchons de roulement DURAN® KPG® sont utilisés comme composants pour les guides d'agitateurs/refroidisseurs d'agitateurs. Ils sont disponibles en version rodée ou polie selon les modèles suivants :
HA : sans godet graisseur
HB : avec godet graisseur