Imprimer
Barboteurs, modèle Drechsel, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
247142404 247143606 247144405
SCOT247142404EA 50.8 EUR
SCOT247142404 SCOT247143606 SCOT247144405
Barboteurs, modèle Drechsel, DURAN®
Flacons Flacons-laveurs
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Bottle without head.