Imprimer
Clés pour robinets d'arrêt, avec filetage, longues pour alésage double, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
286037308 286036706
SCOT286037308EA 34.8 EUR
SCOT286037308 SCOT286036706
Clés pour robinets d'arrêt, avec filetage, longues pour alésage double, DURAN®
Clés de robinets d'arrêt
En verre borosilicaté 3,3, transparent, DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance aux températures élevées