Imprimer
Échantillonneurs à poche
Fournisseur: Sampling Systems
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1220A-1500 1220A-600 1220A-900 1220B-600 1220B-900 1220B-1500 1220B-300 1220J-900 1220J-1500 1220J-2000
SAMP1220A-1500EA 1590 EUR
SAMP1220A-1500 SAMP1220A-600 SAMP1220A-900 SAMP1220B-600 SAMP1220B-900 SAMP1220B-1500 SAMP1220B-300 SAMP1220J-900 SAMP1220J-1500 SAMP1220J-2000
Échantillonneurs à poche
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Échantillonneurs de poche en acier inoxydable 316 pour des petits volumes d'échantillons de poudres et de granulés.
  • Fonctionnement simple et conception robuste
  • Tige intérieure en acier inoxydable ou PTFE
  • Peut être dénudé et nettoyé très rapidement
Convient pour une utilisation dans les applications pharmaceutiques.
Informations de livraison: Fourni avec des pointes ponctuelles en standard.