Imprimer
Colonnes multi-mode, série Asahipak GS-HQ
Fournisseur: Resonac
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F7600005 F7600006 F6710019
554-1972EA 2440 EUR
554-1972 554-1973 554-1976
Colonnes multi-mode, série Asahipak GS-HQ
Colonnes pour chromatographie
La chromatographie d'exclusion est le principal mode de séparation. En fonction de l'éluant sélectionné, les séparations pourront être de types; phase inverse, HILIC, échange d'ions en complément de la séparation par exclusion de taille.
  • Convient à la séparation des peptides ou des acides nucléiques ayant des poids moléculaires similaires
  • Convient à la désalinisation des échantillons ou à la substitution du tampon dans l'analyse des protéines
* Valeur estimée