Imprimer
Flacons à prélèvement, Dippas®
Fournisseur: Sterilin
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
191 192 191BLUE 194IWBLUE 192BLUE
SLIN191EA 275 EUR
SLIN191 SLIN192 SLIN191BLUE SLIN194IWBLUE SLIN192BLUE
Flacons à prélèvement, Dippas®
Échantillonneurs Préleveurs d'échantillons
These sample dippers facilitate the sample collection and subsequent transportation to the laboratory in a single container with no risk of cross contamination.
  • Conditionnement individuel, irradié aux rayons gamma pour garantir la stérilité
  • Disponible en polystyrène transparent ou en bleu conforme aux normes de l'industrie agro-alimentaire
  • Un grand choix de longueur de manche afin d'accueillir la plupart des applications d'échantillonnage
Certifications: EN 14245 and BS5213.
Informations de livraison: Supplied with a 'flow-seal' screw cap for a leak tight seal.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904