Imprimer
Portoirs pour congélateurs coffres avec poignées
Fournisseur: GLW
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
E318 E321 K120
GLWAE318EA 381 EUR
GLWAE318 GLWAE321 GLWAK120
Portoirs pour congélateurs coffres avec poignées
Portoirs Portoirs pour cryoboîtes
These freezer rack are commonly used for all chest freezers and available in various exterior heights.
  • Made of stainless steel
  • Can accomodate 18 boxes
  • With one folding handle on top
Informations de commande: Stainless steel locking rod has to be ordered separately.