Imprimer
Colonnes capillaires, Elite-1701 pour autosystem
Fournisseur: PerkinElmer
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PERCN9316253EA 779 EUR
PERCN9316253 PERCN9316231 PERCN9316243 PERCN9316232 PERCN9316255 PERCN9316244 PERCN9316234 PERCN9316235 PERCN9316246 PERCN9316247 PERCN9316237 PERCN9316259 PERCN9316248 PERCN9316260 PERCN9316240 PERCN9316238 PERCN9316228
Colonnes capillaires, Elite-1701 pour autosystem
Colonnes pour chromatographie
Elite-1701 (14% Cyanopropylphenyl) Methylpolysiloxane series capillary columns are fused silica capillary columns ideal for the analysis of nonpolar to polar compounds and acid to basic species.