Imprimer
Lingettes d'entretien, usage intensif, PIG®
Fournisseur: NEW PIG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
WIP304 WIP306
NEWPWIP304EA 165 EUR
NEWPWIP304 NEWPWIP306
Lingettes d'entretien, usage intensif, PIG®
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier
Lingettes solides et résistantes aux solvants, constituées d'un mélange cellulose/polyester. Parfaites pour un usage intensif quotidien, tels que l'essuyage des machines et pièces difficiles. Sont également suffisamment douces pour nettoyer la peau ou pour la préparation des surfaces.
  • Résistance à l'abrasion et à l'humidité exceptionnelle ; résiste aux surfaces rugueuses, bords irréguliers ou copeaux métalliques
  • Excellentes pour les tâches d'entretien exigeantes telles que le nettoyage des machines et le dégraissage des pièces
  • Les lingettes sont
En savoir plus