Imprimer
Savon industriel pour les mains, Tork® Premium
Fournisseur: Essity
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Tork® Premium
115-1643EA 9.6 EUR
115-1643
Savon industriel pour les mains, Tork® Premium
Soin de la peau Savons et soins nettoyants
Ce savon industriel, doux et crémeux, testé dermatologiquement, offre une mousse riche et onctueuse. Il est recommandé pour les mains très sales, graisseuses ou huileuses dans les environnements industriels.
  • Ingrédients de dissolution, nettoyant très efficace pour la saleté, l'huile et la graisse
  • Sans parfum et sans couleur, risque minime de réactions allergiques
  • Ecolabel Nordic en terme de performances environnementales
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904