Imprimer
Bleu de méthylène 10 g/l en solution aqueuse
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Chlorure de 3,7-bis(diméthylamino)phénothiazine-5-ium, Chlorure de méthylthioninium
6129.1000EA 86.1 EUR
6129.1000 6129.9010
Bleu de méthylène 10 g/l en solution aqueuse
Bleu de méthylène
Formule: C₁₆H₁₈ClN₃S
Poids moléculaire: 319.86 g/mol
Point de fusion: 180
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150008
Numéro CAS: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Indice Merck: 12,06137
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
Control weight QC checked