Imprimer
Tapis de sol adhésifs multi-couches pour les salles blanches, CleanStep™
Fournisseur: Texwipe
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AMA184681B AMA184681W AMA184682G AMA184682W AMA254581W AMA254582W AMA364681W AMA254581B AMA364681B AMA184682B
115-0201EA 222 EUR
115-0201 115-0136 115-2695 115-0135 115-0132 115-0131 115-0137 115-2696 115-2698 115-2694
Tapis de sol adhésifs multi-couches pour les salles blanches, CleanStep™
Tapis de sol Tapis adhésifs pour salles propres
Les tapis de contrôle de la contamination recouverts d'adhésif capturent les particules issues des pieds et des roues d'équipements, offrant la méthode d'élimination de la poussière et de la saleté la plus efficace existant sur un tapis.
  • Self-adhesive base prevents slipping
  • Consistent adhesive coating on each layer
  • Anti-microbial; reduces the potential of spreading germs and bacteria
  • Low profile (approx. 1,5 mm for 30 layers, 2 mm for 60 layers) prevents tripping
  • Each layer is numbered, so the number of layers remaining is easily identified
  • Clear film layers over colour bottom film for colour consistency through life of product
  • Available in 30 and 60 layers
Colour: Blue, grey or white