Imprimer
Dishes and lids
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
603 605 640 644
NICK603EA 0 EUR
NICK603 NICK605 NICK640 NICK644
Dishes and lids
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
Made of aluminium.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Lightweight