Imprimer
Commercial grade hydrometers
Fournisseur: Alla France
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
307.100PMG 3070PG110/20QP 3080PG120/20-Q 3110FG065/20QP 311.085TRFRGP 311.095TRFRGP 3010FG080/20QP
ALLA307.100PMGEA 20.1 EUR
ALLA307.100PMG ALLA3070PG110/20QP ALLA3080PG120/20-Q ALLA3110FG065/20QP 614-1532 614-1533 ALLA3010FG080/20QP
Commercial grade hydrometers
Hydromètres
Density hydrometers with a reference temperature of 20 °C.