Imprimer
Hydrometers
Fournisseur: Alla France
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3000FG200/20QP 3000FG300/20QP 3050FG200/20QP 3050FG250/20QP 3050FG300/20QP 3020FG200/20QP 3020FG220/20QP 3020FG240/20QP 3020FG260/20QP 3020FG280/20QP
ALLA3000FG200/20QPEA 589 EUR
ALLA3000FG200/20QP ALLA3000FG300/20QP ALLA3050FG200/20QP ALLA3050FG250/20QP ALLA3050FG300/20QP ALLA3020FG200/20QP ALLA3020FG220/20QP ALLA3020FG240/20QP ALLA3020FG260/20QP ALLA3020FG280/20QP
Hydrometers
Hydromètres
Commercial grade density hydrometers with a reference temperature of 20 °C.