Imprimer
Hydromètres ASTM. E100 pour les huiles minérales
Fournisseur: Alla France
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3530LC060/15QP 3530LC065/15QP 3530LC070/15QP 3530LC075/15QP 3530LC080/15QP 3530LC085/15QP 3530LC090/15QP 3530LC095/15QP 3530LC100/15QP 3530LC105/15QP
ALLA3530LC060/15QPEA 84 EUR
ALLA3530LC060/15QP ALLA3530LC065/15QP ALLA3530LC070/15QP ALLA3530LC075/15QP ALLA3530LC080/15QP ALLA3530LC085/15QP ALLA3530LC090/15QP ALLA3530LC095/15QP ALLA3530LC100/15QP ALLA3530LC105/15QP
Hydromètres ASTM. E100 pour les huiles minérales
Hydromètres
L'échelle de l'hydromètre affiche toutes les normes de référence, la température d'étalonnage, la tension de surface, le numéro individuel de l'instrument et le numéro de série.
  • Étalonné à 15 °C, A2LA traçabilité hydromètres.
  • Gradué en kg/m³, précision : 0,5 kg/m³.
  • Lecture au-dessous du ménisque