Imprimer
Conteneurs sécurisés pour le transport
Fournisseur: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
01T 02T 05T 05KT 10KT 20KTL 10TZ 25TZ 05KTV 10KTV
119-2350EA 185 EUR
119-2350 119-2351 119-2352 119-2370 119-2371 119-0122 119-0157 119-0156 ROET05KTV 119-0209
Conteneurs sécurisés pour le transport
Bidons de sécurité
Conteneurs sécurisés pour le transport agréé UN de produits dangereux et les transvasements sur la voie publique.
  • Acier inoxydable haute qualité, résistant aux produits chimiques avec joints en PTFE
  • Tous types de produits dangereux (homologation UN-X)
  • Facilite le retour des produits habituellement non réexpédiables
  • Bouchon à vis sans soupape de régulation de la pression (également disponible avec soupape de régulation de la pression)
  • Système anti-feu amovible
Design approved according to ADR, RID, IMDG Code, ICAO-TI and GGVSEB.
Certifications: En savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable