Imprimer
Extracteurs pour solvants lourds spécifiques
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
05433037 05433049 05433058
LENZ05433037EA 543 EUR
LENZ05433037 LENZ05433049 LENZ05433058
Extracteurs pour solvants lourds spécifiques
Extracteurs Extracteurs liquide-liquide
DURAN®, Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
For the extraction of liquids with specific heavy solvents.