AccuStart™ Genotyping ToughMix®
Marques : QuantabioTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AccuStart™ Genotyping ToughMix® est un cocktail de réaction concentré 2X, prêt à l'emploi pour l'amplification PCR de matrices d'ADN qui évite les inhibiteurs souvent présents dans les échantillons bruts extraits de prélèvements environnementaux et de tissus végétaux ou animaux. Il s'agit d'un réactif de PCR polyvalent et robuste qui offre une amplification spécifique et efficace pour le génotypage de variables de séquences notamment la discrimination allélique de polymorphismes de nucléotide simple (SNP) à l'aide de nombreuses compositions chimiques de sonde fluorogénique, notamment les sondes d'hydrolyse TaqMan®.
- Optimized buffer chemistry destabilizes single base-pair mismatch probes, providing superior allelic discrimination and improved cluster separation for SNP detection assays
- ToughMix reagent technology neutralizes a broad spectrum of PCR inhibitors
- Easy-to-use 2X concentrated SuperMix with AccuVue plate loading dye
AccuStart™ Genotyping ToughMix® contient tous les composants de réaction nécessaires, hormis les amorces, les sondes et la matrice d'ADN. La légère couleur bleue du colorant marqueur AccuVue™ simplifie l'assemblage des réactions sur des plaques blanches ou transparentes et permet de limiter les erreurs de pipetage ou de mélange. Elle n'interfère pas avec la fluorescence par colorant marqueur et n'affecte pas la stabilité du produit. AccuStart™ Genotyping ToughMix® est compatible avec des protocoles de cyclage de PCR rapides ou traditionnels.
Informations de livraison: Les kits sont disponibles avec ou sans colorant de référence ROX. Tous les kits contiennent un tampon de réaction 2X avec des concentrations optimisées de MgCl?, dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), polymérase d'ADN Hot Start, colorant bleu AccuVue™ pour qPCR et stabilisants.