Imprimer
Systèmes d'étagères, Super Erecta® Convenience Pak™
Fournisseur: Metro International
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EZ2436NC-4 EZ2448NC-4 EZ1836NC-4
132-0937EA 893 EUR
132-0937 132-0938 132-1426
Systèmes d'étagères, Super Erecta® Convenience Pak™
Mobilier Étagères
Fournissant une unité d'étagères complète dans une seule boîte, les étagères Convenience Pak™ sont l'alternative facile à commander par rapport aux composants d'étagères séparés.
Convenience Pak™ non assemblé: Chaque pack comprend quatre étagères avec demi-bagues et quatre montants avec raccords filetés et pieds réglables.
Informations de livraison: Convenience Pak™ non assemblé. Chaque pack comprend quatre étagères avec demi-bagues et quatre montants avec raccords filetés et pieds réglables.