Imprimer
Dispositifs de sécurité pour raccords à rodage conique, Superfix
Fournisseur: witeg Labortechnik
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0.140.014 0.140.019 0.140.024 0.140.029 0.140.034 0.140.045
201-7211EA 4.8 EUR
201-7211 201-7212 201-7213 201-7214 201-7215 201-7216
Dispositifs de sécurité pour raccords à rodage conique, Superfix
Pinces Pinces pour rodages normalisés
Dispositifs de sécurité, avec bouchon, partie intérieure de filetage, cône et anneau de serrage. Adapté aux raccordements classiques et cylindriques de joints coniques.
  • Sécurité renforcée
  • Emballé dans des sacs en cellophane