Imprimer
Barres d'agitation magnétique avec anneau de pivotement, PTFE
Fournisseur: Cowie
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
442-0092EA 10.9 EUR
442-0092 COWISAN001.3108 442-0091 COWI001.313.8
Barres d'agitation magnétique avec anneau de pivotement, PTFE
Agitateurs Barreaux magnétiques
PTFE Couvert, il convient pour les conteneurs dont la base est légèrement incurvée ou irrégulière.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistant à la température, convient aux applications à haute et basse température (-200 à +280 °C)