Imprimer
Agitateurs orbitaux, Orbital-Genie™
Fournisseur: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SI-1502 SI-1503 SI-1504 SI-1602 SI-1603 SI-1604 SI-1702 SI-1703 SI-1704
SCIISI-1502EA 5160 EUR
SCIISI-1502 SCIISI-1503 SCIISI-1504 SCIISI-1602 SCIISI-1603 SCIISI-1604 SCIISI-1702 SCIISI-1703 SCIISI-1704
Agitateurs orbitaux, Orbital-Genie™
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Grande plate-forme d'agitateur avec choix de différentes options de plate-forme : Pince universelle à cliquet, tapis d'adhérence ou unité avec pinces à flacons standard.
  • Vitesse d'agitation variable avec inversion d'orbite
  • Entièrement programmable - temps, temps d'inversion, taux d'accélération/de décélération, et temps de marche/arrêt variable
  • Créez n'importe quelle action de mélange, du vortex lisse à l'aération par ballottement (ou tout ce qui se trouve entre les deux)
  • Équipé d'un moteur pas à pas, offrant un contrôle de la vitesse, une précision et une durabilité exceptionnels
  • La minuterie affiche le temps ou, lorsqu'elle est programmée à une limite définie, éteint l'appareil
  • Peut être utilisé à une température comprise entre 0 et +40 °C (humidité relative maximale de 80 %, sans condensation), dans un incubateur, un incubateur à CO₂ ou une chambre froide
L'Orbital-Genie avec ses pinces universelles à cliquet offre la flexibilité nécessaire pour utiliser un mélange de récipients de tailles et de formes différentes sur une seule plate-forme. L'unité est fournie avec deux pinces à cliquet et une pince amortie sans cliquet. Des pinces à cliquet supplémentaires pour plus de deux rangées de petits récipients sont disponibles en option.
L'Orbital-Genie avec tapis adhérent fournit une plate-forme plate avec un tapis adhérent en caoutchouc parfait pour une utilisation avec des conteneurs ouverts. Un simple rinçage permet de renouveler les propriétés d'adhérence.
L'Orbital-Genie pour pinces à flacons standard est équipé d'une plate-forme permettant d'accueillir des flacons ou des béchers de différentes tailles. Les pinces sont vendues séparément.