Imprimer
Glass density bottles, calibrated, supplied with DAkkS certifcate, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
DAKKS43308 DAKKS43320 DAKKS43338
BRNDDAKKS43308EA 180 EUR
BRNDDAKKS43308 BRNDDAKKS43320 BRNDDAKKS43338
Glass density bottles, calibrated, supplied with DAkkS certifcate, BLAUBRAND®
Flacons de gravité spécifique
En verre borosilicaté 3.3, DIN ISO 3507, type Gay-Lussac.
  • Le flacon et le bouchon (avec tube capillaire) portent un numéro d'identification unique.
  • Partie supérieure du bouchon rodée et polie, pour un nettoyage aisé
  • Certificat individuel inclus
  • Température de référence : 20 °C
Les pycnomètres sont réglés individuellement. La capacité nominale est gravée de manière indélébile sur chaque flacon. Chaque flacon est étalonné avec son propre bouchon. Le volume en cm3 est spécifié avec une précision de 3 décimales.