La série KB avec refroidissement du compresseur consomme jusqu'à 30% d'énergie en moins par rapport à son prédécesseur. Les incubateurs réfrigérés sont principalement utilisés pour les mises en culture à des températures inférieures à la température ambiante ou si des températures ambiantes élevées ne peuvent pas être évitées. Le système de refroidissement et le ventilateur réglable garantissent des degrés élevés d'humidité, même en mode de refroidissement ou lors de tests prolongés, et empêchent les échantillons de sécher, même lorsqu'il est totalement chargé.
- La chambre de préchauffage APT.line™ contrôlée électroniquement et le refroidissement avec l'unité de refroidissement du compresseur fournissent des conditions idéales pour des températures précises et des résultats reproductibles en chauffage et en refroidissement
- Contrôleur avec programmation en temps réel et segments de temps
- Porte interne en verre trempé de sécurité
- Vitesse réglable du ventilateur
Pour gagner de la place, les unités jusqu'à 115 litres peuvent être empilées les unes sur les autres. Les fonctions de sécurité incluent un dispositif de sécurité à température réglable indépendant de classe 3.1, avec une alarme visuelle et sonore, qui protège les échantillons et l'incubateur. Toutes les unités sont équipées d'un contrôleur à microprocesseur, avec écran à LED, options de programmation, fonction de programmation hebdomadaire et moniteur de température de classe 3.1 (DIN 12880). Interface Ethernet pour le logiciel de communication APT-COM™ DataControlSystem (logiciel en option). Les unités à 240, 400 et 720 litres sont équipées d'un système de chauffage à porte et d'un port d'accès avec obturateur en silicone de Ø 30 mm sur le côté gauche.
Informations de livraison: Conditionnement : avec 2 portoirs en acier inoxydable. Étalonnages et validations possibles. Pour plus de détails, contactez votre agence Avantor.