Monophosphothiamine dihydraté, EMPROVE® api convient pour l'utilisation comme principe actif pharmaceutique, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALSTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Aneurine monophosphate chloride dihydrate, Thiaminium dihydrogen phosphate chloride (estersalt), Thiamine phosphoric acid ester chloride dihydrate
Formule:
C₁₂H₁₈ClN₄O₄PS·2H₂O |
Numéro MDL:
MFCD00063473 Numéro CAS: 273724-21-3 EINECS: 208-536-9 |