Imprimer
Acide Uridine-5'-triphosphorique sel trisodique (UTP-Na3) ≥90%, poudre blanche
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt, Uridine triphosphate trisodium salt
0219123090 0219123091 0219123080 0219123083
ICNA0219123090EA 142 EUR
ICNA0219123090 ICNA0219123091 ICNA0219123080 ICNA0219123083
Acide Uridine-5'-triphosphorique sel trisodique (UTP-Na3) ≥90%, poudre blanche
Acide Uridine-5'-triphosphorique sel trisodique (UTP-Na3)
Energy-rich precursor in the enzymatic biosynthesis of RNA. A potent vasodilator. Induces contractile responses in some tissues.
Soluble in water (50 mg/ml - clear colourless solution).
Formule: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃
Poids moléculaire: 550.09 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00044310
Numéro CAS: 19817-92-6
EINECS: 243-347-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥90%
OD250/OD260 0,75 ± 0,05
OD280/OD260 0,40 ± 0,05