Imprimer
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine) ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Idoxuridine, (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
A11542.03 A11542.06
A11542.03EA 70.9 EUR
A11542.03 A11542.06
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine) ≥98%
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine)
Purity: 98% CAS No.: 54-42-2 Molecular Formula: C9H11IN2O5 Formula Weight: 354.10 Odour: Odourless Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 30397 Merck Reference: 14,4891 MDL No.: MFCD00134656
Formule: C₉H₁₁IN₂O₅
Point de fusion: ∼ 190 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134656
Numéro CAS: 54-42-2
EINECS: 200-207-8
Indice Merck: 14,4891