Imprimer
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine) 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Idoxuridine, (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
122350010 122350050 122350250
ACRO122350010EA 81.3 EUR
ACRO122350010 ACRO122350050 ACRO122350250
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine) 99%
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine)
Formule: C₉H₁₁IN₂O₅
Point de fusion: 155…180 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134656
Numéro CAS: 54-42-2
EINECS: 200-207-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (1 g, 60°C) (vacuum)
Specific optical rotation +28° to +32° (20°C, 589 nm) (c=1, 1 N NaOH) (on dried substance)
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dried substance)
Oxalate (C2O4) (limit about 0.05%) Passes test
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %