2'-Deoxyuridine ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 951-78-0
Molecular Formula: C9H12N2O5
Formula Weight: 228.21
Melting Point: 164-167°
Beilstein Reference: 24433
Merck Reference: 14,2910
Optical Rotation: +52° (c=1.1 in 1N NaOH)
MDL No.: MFCD00006527
Formule:
C₉H₁₂N₂O₅ Point de fusion: 164…167 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006527 Numéro CAS: 951-78-0 EINECS: 213-455-7 Indice Merck: 14,2910 |