Imprimer
Uridine, Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
6680-100 6680-25
6680-100EA 544 EUR
6680-100 6680-25
Uridine, Millipore®
Uridine
Formule: C₉H₁₂N₂O₆
Poids moléculaire: 244.20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006526
Numéro CAS: 58-96-8
EINECS: 200-407-5