Uridine ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
Purity: 99%
CAS No.: 58-96-8
Molecular Formula: C9H12N2O6
Formula Weight: 244.20
Melting Point: 166-169°
Beilstein Reference: 754904
Merck Reference: 14,9877
Optical Rotation: +9.5° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00006526
Formule:
C₉H₁₂N₂O₆ Poids moléculaire: 244.20 g/mol Point de fusion: 166…169 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006526 Numéro CAS: 58-96-8 EINECS: 200-407-5 |