Imprimer
Cytidine ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
A10261.09 A10261.18 A10261.30
A10261.09EA 73.6 EUR
A10261.09 A10261.18 A10261.30
Cytidine ≥99%
Cytidine
Purity: 99% CAS No.: 65-46-3 Molecular Formula: C9H13N3O5 Formula Weight: 243.22 Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 89173 Merck Reference: 14,2786 Optical Rotation: +29° (c=9 in water) MDL No.: MFCD00006545
Formule: C₉H₁₃N₃O₅
Point de fusion: ∼ 215 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006545
Numéro CAS: 65-46-3
EINECS: 200-610-9
Indice Merck: 14,2786