Imprimer
Guanosine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Amino-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
A11328.18 A11328.14 A11328.22 A11328.30
A11328.18EA 122 EUR
A11328.18 A11328.14 A11328.22 A11328.30
Guanosine ≥98%
Guanosine
Purity: 98+% CAS No.: 118-00-3 Molecular Formula: C10H13N5O5 Formula Weight: 283.24 Melting Point: ca 250° dec. Beilstein Reference: 625911 Merck Reference: 14,4566 Optical Rotation: -72° (c=1.5 in 0.1N NaOH) MDL No.: MFCD00010182
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₅
Poids moléculaire: 283.24 g/mol
Point de fusion: ∼ 250 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010182
Numéro CAS: 118-00-3
EINECS: 204-227-8
Indice Merck: 14,4566