Imprimer
AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure), Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
76307-100MG 76307-500MG 76307-1G
76307-100MGEA 123 EUR
76307-100MG 76307-500MG 76307-1G
AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure), Supelco®
AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure)
Formule: C₈H₁₁ClFNO₂S
Poids moléculaire: 239.69 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00132962
Numéro CAS: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=846460b7a7e9c74a0f0745dd3b3362950490e0ae&vid=9550947342b3fd3e935d9ef8f10b1d6a48956bb7&prid=web&clid=SAPDAM