Imprimer
AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure), Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.24839.0100 1.24839.0500 1.24839.9010
1.24839.0100EA 80.8 EUR
1.24839.0100 1.24839.0500 1.24839.9010
AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure), Sigma-Aldrich®
AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure)
Formule: C₈H₁₁ClFNO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00132962
Numéro CAS: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8,II