AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure) 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 30827-99-7
Molecular Formula: C8H10FNO2S.HCl
Formula Weight: 239.69
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: ca 184° dec.
Beilstein Reference: 7604627
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00132962
Formule:
C₈H₁₁ClFNO₂S Poids moléculaire: 239.69 g/mol Point de fusion: ∼ 184 °C (déc.) Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00132962 Numéro CAS: 30827-99-7 UN: 3261 ADR: 8 II |