Imprimer
AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure) 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
328110500 328110010
ACRO328110500EA 83.6 EUR
ACRO328110500 ACRO328110010
AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure) 98%
AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure)
Formule: C₈H₁₁ClFNO₂S
Poids moléculaire: 239.69 g/mol
Point de fusion: 175…177 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00132962
Numéro CAS: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %