Imprimer
trans-Cinnamonitrile 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (E)-3-Phenylacrylonitrile, Cinnamonitrile
B25503.22 B25503.14
B25503.22EA 150 EUR
B25503.22 B25503.14
trans-Cinnamonitrile 97%
trans-Cinnamonitrile
Purity: 97% CAS No.: 1885-38-7 Molecular Formula: C9H7N Formula Weight: 129.16 Flash Point: 126°(259°F) Refractive Index: 1.6020 Melting Point: 18-20° Boiling Point: 253-254° MDL No.: MFCD00001930
Formule: C₉H₇N
Poids moléculaire: 129.16 g/mol
Point d'ébullition: 253…254 °C
Point de fusion: 18…20 °C
Densité: 1.029
Point éclair: 126 °C (259 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001930
Numéro CAS: 4360-47-8
EINECS: 217-552-5