(+)-Dimethyl-D-malate pour la synthèse
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
D-(+)-Malic acid dimethyl ester, Dimethyl D-(+)-Malate, D-(+)-Apple acid dimethyl ester, (R)-Dimethyl 2-hydroxysuccinate
Formule:
C₆H₁₀O₅ Poids moléculaire: 162.1406 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00066216 Numéro CAS: 70681-41-3 |