Imprimer
Tétradécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Marques : G Biosciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulphonate, Tetradecyldimethyl(3-sulphopropyl)ammonium Hydroxide Inner Salt
DG058 DG059
DG058EA 142 EUR
DG058 DG059
Tétradécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Tétradécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Formule: C₁₉H₄₁NO₃S
Poids moléculaire: 363.5988 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036910
Numéro CAS: 14933-09-6
EINECS: 239-003-9